Kluczowe dokumenty
WH0002800M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GOLGA1 antibody produced in mouse
clone 6G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC33154, Anti-golgi autoantigen, golgin subfamily a, 1, Anti-golgin97
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GOLGA1(2800)
Opis ogólny
Aparat Golgiego, który uczestniczy w glikozylacji i transporcie białek i lipidów w szlaku wydzielniczym, składa się z szeregu ułożonych w stos cisternae (spłaszczonych woreczków błonowych). Uważa się, że interakcje między Golgim a mikrotubulami są ważne dla reorganizacji Golgiego po jego fragmentacji podczas mitozy. Golginy to rodzina białek, których członkiem jest białko kodowane przez ten gen, zlokalizowane w Golgim. To kodowane białko jest związane z zespołem Sjogrena. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GOLGA1 (NP_002068, 668 a.a. ~ 767 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EKPGPEMANMAPSVTNTDLTDAREINFEYLKHVLKFMSCRESEAFHLIKAVSVLLNFSQEEENMLKETLEYKMSWFGSKPAPKGSIRPSISNPRIPWS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)