Kluczowe dokumenty
SAB4500437
Sigma-Aldrich
Anti-Claudin 7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CEPTRL2, claudin 7, claudin 9, claudin-1, claudin-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 22 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN7(1366)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Klaudyna 7 jest białkiem błonowym ścisłego połączenia, które należy do rodziny klaudyn (cld). Jest ona regulowana na wysokim poziomie w górnym odcinku przewodu pokarmowego i wątrobie. Znajduje się na ludzkim chromosomie 17p13.
Przeciwciało anty-Claudin 7 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Claudin 7.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej klaudyny 7.
Zakres immunogenu: 162-211
Działania biochem./fizjol.
W komórkach raka płuc HCC827 i NCI-H358 supresja klaudyny-7 zmniejsza ekspresję integryny β1. Klaudyny są ważnymi składnikami połączeń ścisłych (TJ) w górnym obszarze komórek nabłonkowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The claudins
Lal-Nag M and Morin P J
Genome Biology (2009)
A non-tight junction function of claudin-7-Interaction with integrin signaling in suppressing lung cancer cell proliferation and detachment
Lu Z, et al.
Molecular Cancer (2015)
The importance of claudin-7 palmitoylation on membrane subdomain localization and metastasis-promoting activities
Heiler S, et al.
Cell communication and signaling : CCS (2015)
Harold Love et al.
Tissue engineering. Part A, 26(19-20), 1091-1098 (2020-04-22)
Patient-oriented applications of cell culture include cell therapy of organ failure like chronic renal failure. Clinical deployment of a cell-based device for artificial renal replacement requires qualitative and quantitative fidelity of a cultured cell to its in vivo counterpart. Active
Sijo Mathew et al.
Development (Cambridge, England), 144(22), 4148-4158 (2017-10-11)
Kidney collecting system development requires integrin-dependent cell-extracellular matrix interactions. Integrins are heterodimeric transmembrane receptors consisting of α and β subunits; crucial integrins in the kidney collecting system express the β1 subunit. The β1 cytoplasmic tail has two NPxY motifs that