Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0002672M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GFI1 antibody produced in mouse
clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ZNF163, Anti-growth factor independent 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFI1(2672)
Opis ogólny
Białko niezależne od czynnika wzrostu 1 (GFI1) jest białkiem wiążącym DNA z palcem cynkowym z N-końcową domeną SNAIL/Gfi-1 (SNAG) i C-końcowymi motywami palca cynkowego. Gen GFI1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p22.1.
Immunogen
GFI1 (NP_005254, 1 a.a. ~ 91 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPRSFLVKSKKAHSYHQPRSPGPDYSLRLENVPAPSRADSTSNAGGAKAEPRDRLSPESQLTEAPDRASASPRQLRSSVCERSSEFEDFWR
Działania biochem./fizjol.
Białko niezależne od czynnika wzrostu 1 (GFI1) reguluje limfomagenezę i różnicowanie tkanek krwiotwórczych i niehematopoetycznych, zwłaszcza tych związanych z płucami, jelitami i komórkami włoskowatymi ucha wewnętrznego. Działa jako transkrypcyjne białko represorowe, które rekrutuje kompleks demetylazy histonowej (LSD-1) i deacetylazy histonowe. Gfi1 służy jako mediator cyklu komórkowego i apoptozy. Sprzyja progresji guza szpiczaka mnogiego i chemiooporności. Mutacja w genie GFI1 jest związana z ciężką wrodzoną neutropenią (SCN).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)