Kluczowe dokumenty
GE17-3712-21
HIS Mag Sepharose Excel
Cytiva 17-3712-21, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
IMAC immobilized with Ni
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-3712-21
Parametry
Ambient temp. range
Matryca
highly cross-linked spherical agarose including magnetite
Powiązane kategorie
Opis ogólny
His Mag Sepharose Excel to koraliki magnetyczne przeznaczone do szybkiego oczyszczania na małą skalę i badań przesiewowych białek znakowanych histydyną, składające się z żywicy Immobilized Metal Affinity Chromatography (IMAC) wstępnie naładowanej jonami niklu, które są silnie związane z ligandem chelatującym.
Wychwytywanie, oczyszczanie i badanie przesiewowe na małą skalę białek znakowanych histydyną, które są wyrażane i wydzielane do supernatantów z komórek eukariotycznych, takich jak komórki owadów lub komórki jajnika chomika chińskiego (CHO) w pożywce HyClone HyCell CHO.
Podstawą matrycy jest żywica sefarozowa z dodatkiem magnetytu. Jego Mag Sepharose jest dostępna w postaci 10% zawiesiny w trzech różnych wielkościach opakowań: 2 x 1 ml, 5 x 1 ml i 10 x 1 ml.
Nasze akredytowane zgodnie z normą ISO 13485 centrum doskonalenia produkcji przestrzega standardów procesu produkcyjnego, zapewniając najwyższą jakość i zgodność z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.
Cechy i korzyści
  • Uproszczenie oczyszczania na małą skalę i badań przesiewowych ekspresji białek znakowanych histydyną wydzielanych w eukariotycznej hodowli komórkowej.
  • Oczyszczanie białek znakowanych histydyną bezpośrednio z próbek zawierających środki usuwające jony metali oraz oszczędność czasu i wysiłku.
  • Zwiększenie wydajności białka docelowego i zmniejszenie degradacji poprzez zredukowaną i uproszczoną obsługę próbek
  • Równoległe przesiewanie białek znakowanych histydyną z wysoką powtarzalnością i wiarygodnymi wynikami
  • Wychwytywanie białek znakowanych histydyną z różnych objętości próbek; od niskiej do wysokiej skali mililitrowej
  • Uproszczona obsługa przy użyciu widocznych i gęstych kulek magnetycznych na bazie sefarozy
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu, 5% zawiesiny pożywki)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
Ta strona zawiera instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z chromatografią powinowactwa znakowanych białek przy użyciu produktów Cytiva.
Protokoły
This page shows magnetic bead-based purification and screening using His Mag Sepharose Ni from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using Ni Sepharose Excel from GE Healthcare.