Kluczowe dokumenty
G6670
Anti-Growth Factor Independence-1 antibody, Mouse monoclonal
clone 2.5D.17, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-GFI1, Anti-ZNF163
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2.5D.17, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of A549 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFI1(2672)
mouse ... Gfi1(14581)
rat ... Gfi1(24388)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- EMSA (electrophoretic mobility shift analysis)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)