Kluczowe dokumenty
MABF2160
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MIC-A MIC-B, klon 6D4
clone 6D4, from mouse
Synonim(y):
MHC class I polypeptide-related sequence A/MHC class I polypeptide-related sequence B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6D4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Sekwencja A związana z polipeptydem MHC klasy I / sekwencja B związana z polipeptydem MHC klasy I (UniProt: Q29983/Q29980; znana również jako MIC-A/MIC-B) jest kodowana przez gen MICA/MICB (znany również jako PERB11.1/PERB11.2) (Gene ID: 100507436/4277) u człowieka. MIC-A i B są blisko spokrewnionymi jednoprzebiegowymi białkami błonowymi typu I, które działają jako autoantygen wywołany stresem, który jest rozpoznawany przez limfocyty T gamma-delta i służy jako ligand dla receptora KLRK1/NKG2D. Są one rozpoznawane przez cytotoksyczne limfocyty T gamma-delta wyrażające region zmienny TCR V delta1. W normalnych warunkach ekspresja MIC-A i B jest ograniczona głównie do nabłonka jelitowego. Jednak ich ekspresja została odnotowana w komórkach nowotworowych. Są one proteolitycznie rozszczepiane i uwalniane z powierzchni komórek nowotworowych, co osłabia ekspresję KLRK1/NKG2D i aktywację komórek T. MIC-A i B mogą być indukowane przez szok termiczny i ekspozycję na warunki uszkadzające DNA. Są syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-23 i 1-22, odpowiednio dla MIC-A i MIC-B), który jest odcinany w postaci dojrzałej. Ich dojrzałe formy zawierają odpowiednio domenę zewnątrzkomórkową (aa 24-304 i 23-309), domenę transbłonową (aa 308-328 i 310-330) oraz domenę cytoplazmatyczną (aa 329-383 i 331-383). (Ref.: Groh, V., et al. (1999). Proc. Natl. Acad. Sci USA. 96 (12); 6879-6884).
Specyficzność
Klon 6D4 specyficznie wybarwia MIC-A i MIC-B w komórkach ludzkich.
Immunogen
Komórki C1R wykazujące ekspresję MICA.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Reprezentatywna partia wykryła MIC-A i MIC-B w zastosowaniach immunohistochemicznych (Groh, V., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci U S A. 96(12):6879-84).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła MIC-A i MIC-B w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Groh, V., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci U S A. 96(12):6879-84).
Hamuje analizę aktywności/funkcji: Reprezentatywna partia hamowała cytotoksyczność komórek T pochodzących z guza jajnika przeciwko różnym liniom komórek nowotworowych. (Groh, V., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci U S A. 96(12):6879-84).
Anti-MIC-A/MIC-B, klon 6D4, nr kat. Nr kat. MABF2160, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym sekwencję A związaną z polipeptydem MHC klasy I/sekwencję B związaną z polipeptydem MHC klasy I (MIC-A i MIC-B) i zostało przetestowane pod kątem stosowania w cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina) i aktywności hamującej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected MIC-A MIC-B in one million HeLa cells.
Opis wartości docelowych
42,91 i 42,64 kDa obliczone odpowiednio dla MIC-A i MIC-B.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V Groh et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(12), 6879-6884 (1999-06-09)
Human MHC class I-related molecules, MICA and MICB, are stress-induced antigens that are recognized by a subset of gamma delta T cells expressing the variable region Vdelta1. This functional association has been found to be limited to intestinal epithelium, where