Kluczowe dokumenty
SAB4701132
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD200-APC antibody produced in mouse
clone OX-104
Synonim(y):
MOX, MRC, OX-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
Allophycocyanin conjugate
application:
FACS
klon:
OX-104, monoclonal
metody:
flow cytometry: 10 μL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
OX-104, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
BC031103.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD200(4345)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody OX-104 recognizes CD200, a type-1 glycoprotein of the immunoglobulin superfamily, which is expressed in neurons, B and T cell subsets, keratinocytes, follicular dendritic cells, and ovarian cells.
Immunogen
Human CD200
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)