1.50177
LiChroCART™ for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 3 mm; LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Polecane produkty
product name
LiChroCART™ 250-3, suitable for HPLC
Parametry
250 bar pressure
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 3 mm
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany