Kluczowe dokumenty
1.50174
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm; LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
LiChroCART 250-4, column L × I.D. 25 cm × 4 mm
Parametry
250 bar pressure
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
Opis ogólny
Wkład HPLC, niestandardowe opakowanie, należy określić materiał opakowania
Przechowywanie i stabilność
Temperatura przechowywania: bez ograniczeń.
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany