1.51333
Chiradex® (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
Chiralna kolumna HPLC
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chiradex® (5 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC, ChiraDex®
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L45
linia produktu
ChiraDex®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
ChiraDex®
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Cyclodextrin bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
3-7.5
metoda separacji
chiral
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (2-nitroaniline): ≥ 25000
Symmetry (2-nitroaniline): 0.9 - 2.0
Capacity factor (2-nitroaniline): 1.2 - 2.5