1.51299
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Polecane produkty
product name
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART™ 250-3, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Superspher®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 3 mm
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
4 μm
wielkość porów
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 100000
Symmetry (Anthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Anthracene): ≤ 7.0