Key Documents
50245-U
Superspher® (4 μm) HPLC Column
phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Superspher® HPLC Column, phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Superspher®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Superspher®
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
powierzchnia
350 m2/g
macierz
octadecyl
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
4 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Superspher® HPLC column is ideal for complex sample mixtures requiring high peak capacity.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)