1.16051
Superspher® 100 RP-18 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
TM=["Superspher"] C18 TM=["LICHROCART"] wkład do HPLC
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
7538 100 RP-18 LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Superspher®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
4 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 100000
Symmetry (Anthracene): 0,8 - 1,4
Capacity factor (Anthracene): 3,5 - 5,5
Raw material:
Informacje prawne