Kluczowe dokumenty
WH0002645M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GCK antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GK, Anti-GLK, Anti-HK4, Anti-HKIV, Anti-HXKP, Anti-MODY2, Anti-glucokinase (hexokinase 4, maturity onset diabetes of the young 2)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCK(2645)
Opis ogólny
Heksokinazy fosforylują glukozę w celu wytworzenia glukozo-6-fosforanu, pierwszego etapu w większości szlaków metabolizmu glukozy. Alternatywny splicing tego genu skutkuje trzema specyficznymi tkankowo formami glukokinazy, jedną występującą w komórkach beta wysepek trzustkowych i dwie występujące w wątrobie. Białko lokalizuje się w zewnętrznej błonie mitochondriów. W przeciwieństwie do innych form heksokinazy, enzym ten nie jest hamowany przez swój produkt glukozo-6-fosforan, ale pozostaje aktywny, gdy glukoza jest obfita. Mutacje w tym genie są związane z cukrzycą insulinoniezależną (NIDDM), cukrzycą młodzieńczą typu 2 (MODY2) i uporczywą hipoglikemią hiperinsulinemiczną w okresie niemowlęcym (PHHI). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GCK (AAH01890.1, 356 a.a. ~ 465 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GLRPSTTDCDIVRRACESVSTRAAHMCSAGLAGVINRMRESRSEDVMRITVGVDGSVYKLHPSFKERFHASVRRLTPSCEITFIESEEGSGRGAALVSAVACKKACMLGQ
Działania biochem./fizjol.
Glukoza jest fosforylowana do glukozo-6-fosforanu przez glukokinazy. Główną funkcją glukokinazy (GCK) jest regulacja metabolizmu węglowodanów. Enzym wyzwala uwalnianie insuliny w komórkach β trzustki. Może być przydatny w badaniach obejmujących kinetykę enzymu, badania przesiewowe aktywatora i selektywność kinazy. Mutacja w genie kodującym to białko jest związana z rzadką postacią cukrzycy, a białko może również odgrywać rolę w cukrzycy typu 2.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dual allosteric activation mechanisms in monomeric human glucokinase.
Whittington AC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 112(37), 11553-11558 (2015)
Laura Dean and Jo McEntyre
The Genetic Landscape of Diabetes (2004)
Gengqi Li et al.
Toxicology letters, 228(3), 192-199 (2014-05-06)
BPA, a common environmental endocrine disruptor, has been reported to induce epigenetic changes and disrupt glucose homeostasis in F1 offspring through maternal exposure. However, no studies have examined whether maternal BPA exposure can exert multigenerational effects of glucose metabolic disorder