Merck
VPPH202NB1
Millipore
Viresolve® Pro Magnus 2.2 Shield H
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
opis
Large volume processing
Poziom jakości
linia produktu
Viresolve®
Wysokość
9.50 cm (3.74 in.)
Długość
34.29 cm (13.50 in.)
masa
5.8 kg (12.8 lb)
Informacje prawne
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany