Kluczowe dokumenty
WH0002206M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MS4A2 antibody produced in mouse
clone 3B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-APY, Anti-ATOPY, Anti-FCER1B, Anti-FCERI, Anti-IGEL, Anti-IGER, Anti-IGHER, Anti-MS4A1, Anti-membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 2 (Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; beta polypeptide)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A2(2206)
Opis ogólny
Reakcja alergiczna obejmuje wiązanie alergenu z IgE związanym z receptorem, a następnie aktywację komórek i uwalnianie mediatorów odpowiedzialnych za objawy alergii. Receptor IgE, tetramer składający się z łańcuchów alfa, beta i 2 połączonych disiarczkiem łańcuchów gamma, znajduje się na powierzchni komórek tucznych i bazofilów. Gen ten koduje podjednostkę beta receptora IgE o wysokim powinowactwie, który jest członkiem rodziny genów 4A rozprzestrzeniających się w błonie. Członkowie tej powstającej rodziny białek charakteryzują się wspólnymi cechami strukturalnymi i podobnymi granicami splicingu intronów/eksonów oraz wykazują unikalne wzorce ekspresji wśród komórek krwiotwórczych i tkanek nielimfoidalnych. Ten członek rodziny jest zlokalizowany w 11q12, wśród klastra członków rodziny. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy
Immunogen
MS4A2 (NP_000130, 1 a.a. ~ 59 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDTESNRRANLALPQEPSSVPAFEVLEISPQEVSSGRLLKSASSPPLHTWLTVLKKEQE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)