Kluczowe dokumenty
SAB1402735
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CPA3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPA3(1359)
Immunogen
CPA3 (NP_001861, 318 a.a. ~ 417 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SKLPPNHEDLAKVAKIGTDVLSTRYETRYIYGPIESTIYPISGSSLDWAYDLGIKHTFAFELRDKGKFGFLLPESRIKPTCRETMLAVKFIAKYILKHTS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel insights into the biological function of mast cell carboxypeptidase A.
Peijler G
Trends in Immunology (2009)
Mast Cell Proteases -Fate Decisions Regulating Bone Marrow and Peripheral B Lymphocyte Development:
Sara W
Development & reproduction null
Multidimensional endotypes of asthma: topological data analysis of cross-sectional clinical, pathological, and immunological data.
Hinks T
Lancet (2015)
Mast cell proteases as pharmacological targets.
Caughey GH
European Journal of Pharmacology (2016)
Mast cell proteases as protective and inflammatory mediators.
Caughey GH
Advances in Experimental Medicine and Biology (2011)