Kluczowe dokumenty
SAB1401132
Sigma-Aldrich
Anti-MS4A2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
APY, ATOPY, FCER1B, FCERI, IGEL, IGER
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A2(2206)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Odpowiedź alergiczna obejmuje wiązanie alergenu z IgE związanym z receptorem, a następnie aktywację komórek i uwalnianie mediatorów odpowiedzialnych za objawy alergii. Receptor IgE, tetramer składający się z łańcuchów alfa, beta i 2 połączonych disiarczkiem łańcuchów gamma, znajduje się na powierzchni komórek tucznych i bazofilów. Gen ten koduje podjednostkę beta receptora IgE o wysokim powinowactwie, który jest członkiem rodziny genów 4A rozprzestrzeniających się w błonie. Członkowie tej powstającej rodziny białek charakteryzują się wspólnymi cechami strukturalnymi i podobnymi granicami splicingu intronów/eksonów oraz wykazują unikalne wzorce ekspresji wśród komórek krwiotwórczych i tkanek nielimfoidalnych. Ten członek rodziny jest zlokalizowany w 11q12, wśród klastra członków rodziny. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy
Immunogen
MS4A2 (NP_000130.1, 1 a.a. ~ 244 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDTESNRRANLALPQEPSSVPAFEVLEISPQEVSSGRLLKSASSPPLHTWLTVLKKEQEFLGVTQILTAMICLCFGTVVCSVLDISHIEGDIFSSFKAGYPFWGAIFFSISGMLSIISERRNATYLVRGSLGANTASSIAGTGITILIINLKKSLAYIHIHSCQKFFETKCFMASFSTEIVVMMLFLTILGLGSAVSLTICGAGEELKGNKVPEDRVYEELNIYSATYSELEDPGEMSPPIDL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)