Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA005673
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM21 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-Ro/SSA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LEKDEREQLRILGEKEAKLAQQSQALQELISELDRRCHSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM21(6737)
Opis ogólny
Motyw trójdzielny zawierający 21 (TRIM21) należy do rodziny białek TRIM, które działają jako antyretrowirusowe czynniki restrykcyjne i są ligazami ubikwitynowo-białkowymi E3.
Immunogen
52 kDa Ro protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Motyw trójdzielny zawierający 21 (TRIM21) jest zaangażowany w regulację funkcji IgG i odgrywa rolę we wrodzonej odporności. Wiąże się specyficznie z regionem Fc ludzkich IgG izotypów 1, 2 i 4 z interakcją zależną od konformacji. Minimalnym epitopem wiążącym jest C-końcowa domena B30.2. TRIM21 tworzy trimer, który konkuruje z białkiem A o wiązanie z IgG Fc i wiąże się z konsensusowym interfejsem domeny CH2/CH3 w regionie Fc, nakładając się na miejsce wiązania kilku innych białek, takich jak białko A i białko G. Wykazano, że oddziałuje z czynnikiem regulacyjnym interferonu 3 (IRF3) po zakażeniu wirusem RNA. TRIM21 zakłóca interakcję między Pin1 (izomeraza cis/trans peptydylo-prolilowa, NIMA-interacting 1) i IRF3, zapobiegając w ten sposób ubikwitynacji i degradacji IRF3.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70028
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David A Rhodes et al.
Molecular immunology, 44(9), 2406-2414 (2006-11-23)
TRIMs comprise a large protein family that include anti-retroviral restriction factors such as TRIM5alpha. Auto-antibodies to TRIM21 (Ro52) are a common serological feature of patients with Sjogren's syndrome and systemic lupus erythematosus (SLE). We show that, in addition to this
Kai Yang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(6), 3782-3792 (2009-03-07)
Virus infection induces host antiviral responses including induction of type I IFNs. Transcription factor IFN regulatory factor 3 (IRF3) plays an essential role and is tightly regulated in this process. Herein we report that TRIM21 (tripartite motif-containing 21) is significantly
Keiji Wada et al.
Biochemical and biophysical research communications, 339(1), 415-421 (2005-11-22)
Anti-Ro/SSA antibodies are classic autoantibodies commonly found in patients with Sjögren's syndrome, a chronic autoimmune disease characterized by dryness of the eyes and mouth. The autoantibodies recognize a RING-finger protein, Ro52, whose function is still unknown. Since many RING-finger proteins
A Sakoguchi et al.
Clinical and experimental rheumatology, 32(6 Suppl 86) (2014-06-25)
The toll-like receptor (TLR) family is thought to be expressed in many cell types in the skin and play a role in various diseases. The expression pattern and role of TLRs in systemic sclerosis (SSc) is to be clarified. We
Autoantibodies and disease activity in patients with discoid lupus erythematosus.
Andrew Kim et al.
JAMA dermatology, 150(6), 651-654 (2014-05-03)