Kluczowe dokumenty
HPA002835
Sigma-Aldrich
Anti-TROVE2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-Ro60, Anty-SSA2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
FLLAVDVSASMNQRVLGSILNASTVAAAMCMVVTRTEKDSYVVAFSDEMVPCPVTTDMTLQQVLMAMSQIPAGGTDCSLPMIWAQKTNTPADVFIVFTDNETFAGGVHPAIALREYRKKMDIPAKLIVCGMTSNGF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TROVE2(6738)
Opis ogólny
TROVE2 to rybonukleoproteina SS (jednoniciowa) A/Ro o masie 60 kDa, składająca się z α-helikalnego regionu powtórzonego HEAT. Ta część tworzy pierścień z centralnym otworem, który oferuje powierzchnię wiążącą RNA dla dużej kolekcji możliwych RNA, w tym Y RNA, wariantu 5S rRNA i nieprawidłowo sfałdowanego małego jądrowego RNA U2.
Immunogen
60 kDa SS-A/Ro ribonucleoprotein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Rybonukleoproteina SS-A/Ro o masie 60 kDa jest białkiem kodowanym przez gen TROVE2 u ludzi. Gen ten jest również znany jako RO60, SSA2 i RORNP. Gen wiąże niekodujący Y RNA i staje się dostępny dla autoprzeciwciał tylko podczas apoptozy. Może on odgrywać ważną rolę w kierowaniu rozwojem tocznia noworodkowego (NL). Odgrywa również kluczową rolę w patogenności matczynych autoprzeciwciał anty-Ro60.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86207
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joanne H Reed et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 191(1), 110-116 (2013-05-24)
Cardiac neonatal lupus (NL) is presumed to arise from maternal autoantibody targeting an intracellular ribonucleoprotein, Ro60, which binds noncoding Y RNA and only becomes accessible to autoantibodies during apoptosis. Despite the importance of Ro60 trafficking in the development of cardiac
Robert M Clancy et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(4), 2148-2155 (2010-01-22)
Activation of TLR by ssRNA after FcgammaR-mediated phagocytosis of immune complexes (IC) may be relevant in autoimmune-associated congenital heart block (CHB) where the obligate factor is a maternal anti-SSA/Ro Ab and the fetal factors, protein/RNA on an apoptotic cardiocyte and