Kluczowe dokumenty
SAB1406479
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM21 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RNF81, RO52, SSA, SSA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM21(6737)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Motyw TRIM obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. Kodowane białko jest częścią rybonukleoproteiny RoSSA, która obejmuje pojedynczy polipeptyd i jedną z czterech małych cząsteczek RNA. Cząsteczka RoSSA lokalizuje się zarówno w cytoplazmie, jak i w jądrze. RoSSA oddziałuje z autoantygenami u pacjentów z zespołem Sjogrena i toczniem rumieniowatym układowym. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu dla tego genu, ale określono pełną długość tylko jednego z nich. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TRIM21 (NP_003132, 1 a.a. ~ 475 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASAARLTMMWEEVTCPICLDPFVEPVSIECGHSFCQECISQVGKGGGSVCPVCRQRFLLKNLRPNRQLANMVNNLKEISQEAREGTQGERCAVHGERLHLFCEKDGKALCWVCAQSRKHRDHAMVPLEEAAQEYQEKLQVALGELRRKQELAEKLEVEIAIKRADWKKTVETQKSRIHAEFVQQKNFLVEEEQRQLQELEKDEREQLRILGEKEAKLAQQSQALQELISELDRRCHSSALELLQEVIIVLERSESWNLKDLDITSPELRSVCHVPGLKKMLRTCAVHITLDPDTANPWLILSEDRRQVRLGDTQQSIPGNEERFDSYPMVLGAQHFHSGKHYWEVDVTGKEAWDLGVCRDSVRRKGHFLLSSKSGFWTIWLWNKQKYEAGTYPQTPLHLQVPPCQVGIFLDYEAGMVSFYNITDHGSLIYSFSECAFTGPLRPFFSPGFNDGGKNTAPLTLCPLNIGSQGSTDY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Sakoguchi et al.
Clinical and experimental rheumatology, 32(6 Suppl 86) (2014-06-25)
The toll-like receptor (TLR) family is thought to be expressed in many cell types in the skin and play a role in various diseases. The expression pattern and role of TLRs in systemic sclerosis (SSc) is to be clarified. We
Autoantibodies and disease activity in patients with discoid lupus erythematosus.
Andrew Kim et al.
JAMA dermatology, 150(6), 651-654 (2014-05-03)
Stefanie Czerwinski et al.
Experimental eye research, 128, 15-22 (2014-09-15)
Sjögren's Syndrome (SS) is a chronic, inflammatory autoimmune disease characterized by lacrimal gland lymphocytic infiltration and epithelial cell death, as well as by the presence of serum autoantibodies. Although the symptoms of this syndrome are well characterized, patients are not
L A Aqrawi et al.
Clinical and experimental immunology, 177(1), 244-252 (2014-03-29)
Ro52 is an E3 ubiquitin ligase with a prominent regulatory role in inflammation. The protein is a common target of circulating autoantibodies in rheumatic autoimmune diseases, particularly Sjögren's syndrome (SS). In this study we aimed to investigate the expression of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1406479-50UG4061837216824