Kluczowe dokumenty
WH0001659M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DHX8 antibody produced in mouse
clone 1E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DDX8, Anti-DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 8, Anti-HRH1, Anti-PRP22, Anti-PRPF22
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHX8(1659)
Opis ogólny
Białka DEAD box, charakteryzujące się konserwatywnym motywem Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), są przypuszczalnymi helikazami RNA. Są one zaangażowane w szereg procesów komórkowych obejmujących zmianę drugorzędowej struktury RNA, takich jak inicjacja translacji, splicing jądrowy i mitochondrialny oraz montaż rybosomów i spliceosomów. Na podstawie ich wzorców dystrybucji uważa się, że niektórzy członkowie tej rodziny są zaangażowani w embriogenezę, spermatogenezę oraz wzrost i podział komórek. Gen ten koduje białko DEAD box, które jest wysoce homologiczne do drożdżowego Prp22. Białko to ułatwia eksport jądrowy splicowanego mRNA poprzez uwolnienie RNA ze spliceosomu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DHX8 (NP_004932, 301 a.a. ~ 400 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RREGRVANVADVVSKGQRVKVKVLSFTGTKTSLSMKDVDQETGEDLNPNRRRNLVGETNEETSMRNPDRPTHLSLVSAPEVEDDSLERKRLTRISDPEKW
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)