Kluczowe dokumenty
WH0001268M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNR1 antibody produced in mouse
clone 2F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CANN6, Anti-CB1, Anti-CB1A, Anti-CB1K5, Anti-CBR, Anti-CNR, Anti-cannabinoid receptor 1 (brain)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNR1(1268)
Opis ogólny
Gen ten koduje jeden z dwóch receptorów kannabinoidowych. Kannabinoidy, głównie delta-9-tetrahydrokannabinol i syntetyczne analogi, są psychoaktywnymi składnikami marihuany. Receptory kannabinoidowe należą do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem wiążącym nukleotydy guaninowe (białko G), które hamują aktywność cyklazy adenylanowej w sposób zależny od dawki, stereoselektywny i wrażliwy na toksynę krztuścową. Stwierdzono, że te dwa receptory są zaangażowane w indukowane kannabinoidami efekty OUN (w tym zmiany nastroju i funkcji poznawczych) doświadczane przez użytkowników marihuany. Dla tego genu opisano wiele wariantów transkryptu kodujących dwie różne izoformy białka. (dostarczone przez RefSeq)
Receptor kannabinoidowy 1 (CNR1), znany również jako receptor kannabinoidowy typu 1 (CB1), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 6q15. Kodowane białko należy do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR) klasy A i wykazuje wysoką ekspresję w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym.
Immunogen
CNR1 (NP_057167, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKSILDGLADTTFRTITTDLLYVGSNDIQYEDIKGDMASKLGYFPQKFPLTSFRGSPFQEKMTAGDNPQLVPADQVNITEFYNKSLSSFKENEENIQCGENFMDIECFMV
Działania biochem./fizjol.
Receptor kannabinoidowy 1 (CNR1) odgrywa kluczową rolę w regulacji układu endokannabinoidowego (ECS), który jest zaangażowany w większość czynności mózgu i ciała. Mutacje w tym genie są związane z rozwojem schizofrenii hebefrenicznej. Badania eksperymentalne stawiają hipotezę, że aberracje w genie CNR1 zwiększają ryzyko podatności na nadużywanie substancji psychoaktywnych.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The incentive salience of alcohol: translating the effects of genetic variant in CNR1.
Hutchison KE
Archives of General Psychiatry, 65, 841-850 (2008)
Cannabinoid receptor gene (CNR1): association with i.v. drug use.
Comings DE
Molecular Psychiatry, 2, 161-168 (1997)
The CB1 Receptor as the Cornerstone of Exostasis.
Piazza PV
Neuron, 93, 1252-1274 (2017)
CNR1, central cannabinoid receptor gene, associated with susceptibility to hebephrenic schizophrenia.
Ujike H
Molecular Psychiatry, 7, 515-518 (2002)
Crystal Structure of the Human Cannabinoid Receptor CB1.
Hua T
Cell, 167, 750-762 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0001268M1-100UG4061832742137