Kluczowe dokumenty
SAB2500190
Sigma-Aldrich
Anti-Cannabinoid receptor 1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CANN6, Anti-CB-R, Anti-CB1, Anti-CNR1, Anti-HGNC:2159
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNR1(1268)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptide with sequence C-HTSEDGKVQVTRPDQ from the internal region of the protein sequence according to NP_057167.2; NP_149421.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nachshon Korem et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(12), 2709-2722 (2014-06-06)
Posttraumatic stress disorder (PTSD) can develop following exposure to a traumatic event. Hence, what we do in the first few hours after trauma exposure may alter the trajectory of PTSD. We examined whether cannabinoids can prevent the effects of a