NAI 031 human cell line
94082273, IHW Number: 9173
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 94082273-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082273-1VL
pochodzenie etniczne
Not specified
płeć
not specified
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Opis linii komórkowej
Profil DNA
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 1.4 3.1
HLA DQA1: 03 0103
HLA DQB1: 0401 0601
HLA DPB1: 02012 0402
Profil serologiczny
HLA A ief: 24.1
HLA C: 1
HLA B: 54 59
Bw4/bw6: 4 6
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)