Kluczowe dokumenty
AtT-20/D16v-F2
94050406, mouse brain, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
AtT-20/D16v-F2, 94050406
pochodzenie biologiczne
mouse brain
opakowanie
tube of 5 μg 94050406-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94050406-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Guz przysadki mózgowej myszy
Opis linii komórkowej
Ten podklon F2 został opracowany z oryginalnego AtT-20, linii komórkowej wydzielającej hormon andrenokortykotropowy (ACTH), utworzonej z mysiego guza przysadki mózgowej. Komórki te są łatwo transfekowane przy użyciu standardowego protokołu fosforanu wapnia.
Zastosowanie
AtT-20/D16v-F2 został wykorzystany do badania roli białka G Rasd1 w odpowiedzi podwzgórza na aktywację neuronów. Został również wykorzystany do badania wpływu cAMP i leczenia glukokortykoidami na białko wiążące element reagujący na cAMP 3, takie jak 1 (CREB3L1).
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 10% FBS.
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:5 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Skupiska komórek muszą zostać rozbite, aby zapobiec wzrostowi komórek w zawiesinie.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)