Kluczowe dokumenty
C17.2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7062902, mouse brain, Neuronal
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse brain
opakowanie
tube of 5 μg 07062902-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07062902-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Neuronal
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Multipotencjalne neuronalne komórki progenitorowe lub macierzyste myszy
Opis linii komórkowej
Unieśmiertelniona linia mysich neuronalnych komórek progenitorowych zdolnych do różnicowania in vitro. Linia komórkowa została utworzona przez transdukcję retrowirusową ptasiego onkogenu myc do mitotycznych komórek progenitorowych cerrebellum noworodków myszy. Szczep myszy CD1 x C57BL/6. Ta linia komórkowa jest cennym narzędziem do badań in vitro i in vivo mających na celu zrozumienie kontroli losu komórek i różnicowania progenitorów neuronalnych. Wektor retrowirusowy MMLV użyty w procesie immortalizacji zawierał gen neooporności transkrybowany z wewnętrznego promotora SV40. Dlatego komórki są neooporne. Morfologia komórek może z czasem ulec zmianie. Komórki umieszczone w niskiej gęstości mogą mieć tendencję do stawania się bardziej wyrostkowymi, podczas gdy te umieszczone gęściej mogą mieć tendencję do stawania się płaskimi i pozbawionymi wyrostków.
pożywka hodowlana
DMEM + 2 mM Glutamina + 10% Fetal Bovine Serum (FBS). Kolby powinny być wstępnie pokryte poli-L-lizyną w stężeniu 10 μg/ml w sterylnej wodzie destylowanej.
Rutyna subkultury
Karmić komórki co tydzień 50% pożywką kondycjonowaną i 50% świeżą pożywką lub rozdzielać 1:10-1:20 w świeżej pożywce przy użyciu trypsyny/EDTA. 5%CO2; 37 °C. Podzielić subkonfluentne kultury 1:10 - 1:20, tj. wysiewać 2-4 x 10 000 komórek/cm2. Kolby powinny być wstępnie pokryte poli-L-lizyną w stężeniu 10 μg/ml w sterylnej wodzie destylowanej. Komórki można dzielić w rozcieńczeniu 1:50, ale fenotyp może się zmienić, tj. komórki mogą wydawać się płaskie z morfologią podobną do nabłonka, które zwykle nie barwią się na neurofilament lub GFAP.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)