SCT029
Zielony barwnik do pluripotencjalnych komórek macierzystych BioTracker 529
Live cell imaging dye for pluripotent stem cells that selectively identifies undifferentiated human ES and iPS cells.
Synonim(y):
Live cell imaging probe
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Polecane produkty
metody
cell based assay: suitable
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Pluripotencjalne komórki macierzyste, w tym embrionalne komórki macierzyste (ES) i indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC), mają zdolność do tworzenia zróżnicowanego potomstwa reprezentatywnego dla wszystkich trzech warstw zarodkowych (ektodermy, endodermy i mezodermy). Charakterystyka ludzkich komórek iPS obejmuje barwienie fosfatazą alkaliczną i przeciwciałami dla markerów powierzchniowych Oct-4, Sox-2, Nanog, SSEA i TRA. Testy te wymagają utrwalenia komórek i są testami punktu końcowego.
BioTracker 529 Green Pluripotent Stem Cell Dye to żywa sonda komórek macierzystych, która selektywnie identyfikuje niezróżnicowane ludzkie komórki ES i iPS. Sonda lokalizuje się w mitochondriach ludzkich komórek macierzystych. Fluorescencja barwnika zależy od aktywności ABCB1 i ABCG2 na błonie komórkowej. Barwnik nadaje się zarówno do obrazowania żywych komórek, jak i cytometrii przepływowej ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych.
Właściwości spektralne
Absorbancja: 515nm
Emisja: 529nm
BioTracker 529 Green Pluripotent Stem Cell Dye to żywa sonda komórek macierzystych, która selektywnie identyfikuje niezróżnicowane ludzkie komórki ES i iPS. Sonda lokalizuje się w mitochondriach ludzkich komórek macierzystych. Fluorescencja barwnika zależy od aktywności ABCB1 i ABCG2 na błonie komórkowej. Barwnik nadaje się zarówno do obrazowania żywych komórek, jak i cytometrii przepływowej ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych.
Właściwości spektralne
Absorbancja: 515nm
Emisja: 529nm
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Obrazowanie komórek
Obrazowanie komórek
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Podkategoria badawcza
Barwnik do żywych komórek
Barwnik do żywych komórek
Postać fizyczna
Liofilizowany
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać BioTracker 529 Green Pluripotent Stem Cell Dye w temperaturze -20°C, wysuszyć i chronić przed światłem.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3