11012010
ESO51 cell line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonim(y):
ESO51 Komórki ludzkie, Ludzka linia ESO51
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human esophagus
opakowanie
tube of 5 μg 11012010-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11012010-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Large spherical clumps of cells growing in suspension
produkty
P53 mutation c.524G>A
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Pochodzenie linii komórkowej
Zastosowanie
Opakowanie
Profil DNA
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8.2
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14,15
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)