Kluczowe dokumenty
TMO3410-42
Nalgene® HDPE Biotainer® Bottles
clear polycarbonate, 10000 mL capacity, case of 2 ea
Synonim(y):
Butelka PETG, kwadratowa butelka, sterylna butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear polycarbonate
sterylność
sterile
opakowanie
case of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3410-42
pojemność
10000 mL
10000 mL capacity
Opis ogólny
Wyeliminuj koszty czyszczenia, sterylizacji i związanych z tym walidacji w porównaniu z butelkami przeznaczonymi do ponownego użycia dzięki butelkom Thermo Scientific Nalgene PETG Biotainer, idealnym do długotrwałego przechowywania materiałów wrażliwych na pH, takich jak pożywki hodowlane. Certyfikowane jako sterylne i gotowe do użycia, wszystkie butelki Biotainer są napromieniowane promieniami gamma do poziomu zapewnienia sterylności (SAL) 10-6.
Informacje prawne
Biotainer is a registered trademark of In Vitro Scientific Products
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TMO3410-424061841584445