Kluczowe dokumenty
TMO382019-2000
Nalgene® Certified Clean bottles
clear PETG, volume 2000 mL, case of 12 ea
Synonim(y):
Butelka PETG, certyfikowana butelka nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear PETG
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 382019-2000
pojemność
2000 mL
2000 mL
Opis ogólny
Pojemniki Nalgene PETG z certyfikatem czystości firmy Thermo Scientific chronią przed wyciekami, pęknięciami i skażeniem promieniowaniem w pomieszczeniach czystych. Nadają się do zastosowań farmaceutycznych i biotechnologicznych, które wymagają przetwarzania i przechowywania półproduktów luzem i krytycznych odczynników, takich jak szczepionki i preparaty białkowe. Bezpieczna alternatywa dla laboratorium bez utraty dokładności.
Cechy i korzyści
  • Pojemniki te, posiadające certyfikat partii dla niskiej zawartości cząstek stałych, charakteryzują się unikalną szczelną konstrukcją† i nadają się do transportu.
  • Wykazują doskonałe właściwości bariery gazowej i zapewniają stabilność pH buforowanych roztworów.
  • Żywice nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.
  • Sterylne, odporne na manipulacje zamknięcie zapewnia integralność produktu przed użyciem.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)