Z741028
Nalgene® media bottles, style 2020
capacity 2000 mL
Synonim(y):
butelka nalgene, pojemniki nalgene, sterylne butelki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene cap
square bottle
transparent PETG
Połączenie
Joints threaded neck (53B)
opis
Not autoclavable
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
graduations: no
with cap
opakowanie
pack of 12 ea (2 xpack of 6)
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 342020-2000
pojemność
2000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Dostępna jest obszerna dokumentacja walidacyjna
- Wyprodukowane z trwałego, odpornego na uszkodzenia kopoliestru politereftalanu etylenu, modyfikowanego glikolem (PETG), który zwiększa zmniejszoną przepuszczalnośćCO2/O2.
- Zastosowano tuleje termokurczliwe z zabezpieczeniem przed manipulacją oraz formowane podziałki i pierścień na szyjkę.
- Niepyrogenne i nietoksyczne
- Materiał na butelki i zamknięcia nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego (ADCF).
- Szczelne i przezroczyste
- Brak kosztownych etapów mycia i depirogenizacji
- Długotrwałe przechowywanie płynów wrażliwych na pH, takich jak pożywki hodowlane
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)