Kluczowe dokumenty
Z741757
4-litrowa butelka na pożywkę
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
polycarbonate
Właściwości
Comes with cap, tubing and fixtures.
producent / nazwa handlowa
IBI ACCFL0008
Opis ogólny
Butelka na pożywkę o pojemności 4 l jest przeznaczona do dostarczania pożywki źródłowej dla systemu IBI Flow Cell. Butelka jest wykonana z poliwęglanu i może być sterylizowana w autoklawie. Dostarczana jest w komplecie z nakrętką, zawierającą elementy mocujące i rurki do podłączenia do 3-kanałowych lub konwertowalnych systemów komórek przepływowych. - Więcej informacji na stronie: http://www.ibisci.com/product/accfl0008#sthash.hO4T0B0H.dpuf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)