Kluczowe dokumenty
TMO383405-42
Nalgene® Certified Clean Biotainer(TM) Carboys
polycarbonate, volume 5 L, case of 6 ea
Synonim(y):
biotainer carboy, certyfikowany nalgene carboy, sterylna butla
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
polycarbonate
opakowanie
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 383405-42
pojemność
5 L
5 L
5000 mL
Opis ogólny
Specjalnie zaprojektowane do produkcji farmaceutycznej i biologicznej, butelki i karnistry Thermo Scientific Nalgene Polycarbonate Biotainer zmniejszają ryzyko przeniesienia zanieczyszczeń. Trwała, półprzezroczysta konstrukcja z PC zapewnia integralność próbki, nawet zamrożonej do -100°C.
  • Dostarczane sterylne i gotowe do użycia; w tym certyfikowane czyste produkty, które spełniają normy USP<788> i endotoksyny poniżej 0,5 EU/mL.
  • Certyfikowane czyste produkty obejmują trójwarstwowe opakowanie z dwiema zgrzewanymi warstwami, aby ułatwić wejście do pomieszczeń czystych.
Cechy i korzyści
  • Dostarczane sterylne i gotowe do użycia; w tym certyfikowane czyste produkty, które spełniają normy USP<788> i endotoksyny poniżej 0,5 EU/ml.
  • Certyfikowane czyste produkty obejmują trójwarstwowe opakowanie z dwiema zgrzewanymi warstwami, aby ułatwić wejście do pomieszczeń czystych.
  • Poziom zapewnienia sterylności 10-6 wewnątrz butelki/zamknięcia
  • Wytrzymały komputer PC może być używany w temperaturach od -100°C do 100°C, umożliwiając zarówno mieszanie na gorąco, jak i przechowywanie lub wysyłkę w stanie zamrożonym. Muszą być testowane w rzeczywistych warunkach użytkowania, ponieważ wyniki mogą się różnić w zależności od zastosowania.
  • Procedury kontroli podczas produkcji obejmują testy szczelności, testy wymiarowe, kontrolę wzrokową pod kątem cząstek stałych i testy uwalniania, aby zapewnić, że produkt spełnia wszystkie specyfikacje.
  • Wszystkie systemy pojemników/zamknięć są certyfikowane jako szczelne**, aby chronić cenną zawartość.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TMO383405-424061841585398