Kluczowe dokumenty
TMO312751-9125
Nalgene® Dropper Bottle without tip or cap
white low-density polyethylene, volume 4 mL, case of 2000 ea
Synonim(y):
Butelka z zakraplaczem LDPE, butelka dozująca
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
white low-density polyethylene
opakowanie
case of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 312751-9125
pojemność
4 mL
4 mL
Opis ogólny
Butelki z zakraplaczem Thermo Scientific Nalgene LDPE, wykonane z polietylenu o niskiej gęstości, zapewniają niezawodne, rutynowe dozowanie. Butelki te są przeznaczone do użytku z kontrolowanymi końcówkami i zamknięciami kroplomierzy Nalgene.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)