Kluczowe dokumenty
BMSC1005T5ST
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.78
Materiały
cap (attached)
clear polypropylene tube
conical bottom
Połączenie
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1005-T5-ST
pojemność
5 mL
probówka śr.
16 mm
Opis ogólny
5 ml, przezroczyste polipropylenowe probówki wirówkowe.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)