Kluczowe dokumenty
EP0030125150
Eppendorf® Microtube 3810X
capacity 1.5 mL, colorless, pack of 1000 ea
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
Materiały
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Właściwości
graduations: no
neck thread Push fit
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030125150
pojemność
1.5 mL
Opis ogólny
Łatwa do otwierania i zamykania konstrukcja probówek Eppendorf® 3810X zapewnia wygodną, ergonomiczną i niezawodną obsługę jedną ręką. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie próbki, wirowanie czy przechowywanie - probówki Eppendorf® 3810X idealnie wpasują się w Twoje procesy robocze!
Zastosowanie
632 Microtube 3810X nadaje się do przygotowywania, wirowania i przechowywania próbek.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia wygodną, ergonomiczną obsługę dzięki łatwej do otwierania i zamykania pokrywie.
  • Polipropylen chroni przed naprężeniami chemicznymi i mechanicznymi oraz ekstremalnymi temperaturami.
  • ["g-Safe"]: Zapewnia doskonałą stabilność wirowania i zapobiega rozlaniu próbki w wyniku uszkodzenia probówki oraz zapewnia rozszerzoną ochronę przed niebezpiecznymi próbkami.
  • Podziałka do wizualnej kontroli pipetowanej objętości
  • Szroniona pokrywa i powierzchnia boczna ułatwiająca etykietowanie
  • Zapewniona funkcjonalność w temperaturach od -86 °C do 100 °C
  • Możliwość autoklawowania po otwarciu (121 °C, 20 min)
  • Pokrywa probówki jest łatwa do otwierania i zamykania, co zapewnia ergonomiczną obsługę
  • Polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i skrajne temperatury 10339: Wyjątkowa stabilność wirowania do 30 000 x g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami
  • Wyprodukowane bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które, jak wykazano, przedostają się z plastikowych materiałów eksploatacyjnych do próbki i negatywnie wpływają na wyniki testów biologicznych.
  • Podziałka umożliwiająca wizualną kontrolę pipetowanej objętości
  • Szroniona pokrywa i powierzchnia boczna ułatwiająca etykietowanie
  • Zapewniona funkcjonalność w temperaturach od -86 °C do 100 °C
  • Możliwość autoklawowania po otwarciu (121 °C, 20 min)
Inne uwagi
Wyprodukowane bez środków poślizgowych, plastyfikatorów i substancji biobójczych, które negatywnie wpływają na wyniki testów biologicznych.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)