Kluczowe dokumenty
TMO312087-0001
Nalgene® narrow-mouth bottle
natural polypropylene copolymer, size 30 mL, case of 1000 ea
Synonim(y):
Butelka Nalgene, plastikowa butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
natural polypropylene copolymer
opakowanie
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 312087-0001
rozmiar
30 mL
Opis ogólny
Przechowuj i wysyłaj odczynniki wrażliwe na światło w butelkach Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Opaque Amber HDPE z zamknięciem. Te butelki z polietylenu o wysokiej gęstości, idealne do zastosowań diagnostycznych, biologicznych, specjalistycznych chemikaliów, odczynników, klejów i farmaceutyków weterynaryjnych, są formowane wtryskowo z rozdmuchiwaniem w celu uzyskania jednolitej grubości ścianek i wytrzymałości. Spełniają normy USP dotyczące przepuszczalności światła i są pakowane luzem do zastosowań opakowaniowych.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)