TMO1201-0030
Nalgene® Griffin beakers
polypropylene, volume 30 mL, case of 18 ea
Synonim(y):
Zlewka PP, zlewka nalgene PP
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
case of 18 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 1201-0030
pojemność
30 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)