Kluczowe dokumenty
T7924
Transforming Growth Factor-α human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
hTGF-α, TGF-α
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Transforming Growth Factor-α human, TGF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Formularz
powder
siła działania
≤0.2 ng/mL ED50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
5.5 kDa
opakowanie
pkg of 1 mg
pkg of 5 mg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1 EU/μg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TGFA(7039)
Amino Acid Sequence
Opis ogólny
Zastosowanie
- to determine the ideal concentration of growth factors to be used in the culture medium that supports sheep preantral follicles
- in human hepatocytes cell culture and keratinocyte cell culture
- to induce morphogenesis in primary mouse organoids
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?