Kluczowe dokumenty
T6442
Anti-TRPC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6 antibody produced in rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable using mouse brain sections
western blot: 1:200-1:400 using rat brain or lung lysates
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPC6(7225)
mouse ... Trpc6(22068)
rat ... Trpc6(89823)
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?