Kluczowe dokumenty
162957
6-Hydroxydopamine hydrobromide
95% (HPLC), powder, neurotoxin
Synonim(y):
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrobromide, 2,5-Dihydroxytyramine hydrobromide, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrobromide, 6-OHDA
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
6-Hydroxydopamine hydrobromide, 95%
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
216-220 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Br.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.BrH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Klucz InChI
MLACDGUOKDOLGC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- to induce Parkinson′s disease (PD) in mouse models to study the effects of tubastatin A (TBA) on nucleotide-binding oligomerization domain and leucine-rich repeat pyrin 3 domain (NLRP3) activation and cell injury in SH-SY5Y cells
- to induce pharmacological ablation of the sympathetic nerves to study the effect of hepatic sympathetic nerve activity (SNA) on hepatic steatosis during diet-induced obesity in mice
- to induce oxidative stress in mesencephalic cells to study its effect on p75NTR signaling in neuronal cells of the ventral mesencephalon
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?