Dokumenty
5.06382
Sigma-Aldrich
MPTP Hydrochloride
≥98% (TLC), solid, dopaminergic neurotoxin, Calbiochem
Synonim(y):
MPTP Hydrochloride, Dopaminergic neurotoxin, MPTP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.25 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
MPTP Hydrochloride,
Próba
≥98% (TLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
Klucz InChI
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A neurotoxin that is a precusor of MPP+ which is toxic to dopaminergic neurons and causes Parkinsonism. Widely used in research to induce Parkinson′s disease models in primates.
Ostrzeżenie
Toxicity: Toxic (F)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Langston, J. W., et al. 1985. Trends in Neurosci.8, 79.
Gabriel, T. L., et al. 1999. Nature Med.5, 1403.
Zhang, X., et al. 2010. J. Proteome Res.9, 1496.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3