Kluczowe dokumenty
SRP0173
Sigma-Aldrich
Jak3 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
JAK3, Janus kinase 3, Just another kinase 3, LJAK, Leukocyte Janus kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥60% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
65 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... JAK3(3718)
Opis ogólny
Ludzki Jak3 (GenBank Accession No. NM_000215), (aminokwasy 781-koniec) z N-końcowym znacznikiem His, MW = 37 kDa, wyrażony w systemie ekspresji Baculovirus.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will phosphorylate 1 nmol of tyrosine substrate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 20% glicerolu i 1 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pengpeng Xia et al.
Veterinary research, 47, 24-24 (2016-02-10)
F4(+) enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) strains cause diarrheal disease in neonatal and post-weaned piglets. Several different host receptors for F4 fimbriae have been described, with porcine aminopeptidase N (APN) reported most recently. The FaeG subunit is essential for the binding
Kamonpan Sanachai et al.
ACS omega, 7(37), 33548-33559 (2022-09-27)
Janus kinases (JAKs) are nonreceptor protein tyrosine kinases that play a role in a broad range of cell signaling. JAK2 and JAK3 have been involved in the pathogenesis of common lymphoid-derived diseases and leukemia cancer. Thus, inhibition of both JAK2