SRP0172
Jak2 Jh1Jh2 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
JAK2, JTK10, Janus kinase 2, Just another kinase 2, Tyrosine-protein kinase JAK2
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
99 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... JAK2(3717)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1