Kluczowe dokumenty
HPA023048
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A10 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Mitochondrial dicarboxylate carrier, Anti-Solute carrier family 25 member 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SLTRFAIYETVRDRVAKGSQGPLPFHEKVLLGSVSGLAGGFVGTPADLVNVRMQNDVKLPQGQRRNYAHAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC25A10(1468)
Opis ogólny
SLC25A10 (solute carrier family 25 member 10) należy do rodziny białek SLC25. Białka te są kodowane jądrowo i działają jako transportery w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q25.3.
Immunogen
Mitochondrial dicarboxylate carrier recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SLC25A10 (solute carrier family 25 member 10) jest transporterem dikarboksylanów. Bierze udział w transporcie jabłczanu i bursztynianu z mitochondriów, a w zamian otrzymuje fosforan, siarczan i tiosiarczan. Uzyskane substraty są potrzebne do glukoneogenezy, syntezy mocznika i metabolizmu siarki. SLC25A10 uczestniczy również w homeostazie redoks i jest związany z generowaniem reaktywnych form tlenu. Jest on regulowany w górę w różnych komórkach nowotworowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75935
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Raquel Bermudo et al.
BMC cancer, 8, 315-315 (2008-11-01)
Transcriptional profiling of prostate cancer (PC) has unveiled new markers of neoplasia and allowed insights into mechanisms underlying this disease. Genomewide analyses have also identified new chromosomal abnormalities associated with PC. The combination of both classes of data for the
Xiaoshan Zhou et al.
Oncotarget, 6(11), 9271-9283 (2015-03-24)
Dysregulation of cell metabolism is critical for the growth properties of cancer cells. The purpose of this study was to understand the role of substrate transport across the mitochondrial membrane to sustain the metabolic shift and redox defense in cancer
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA023048-25UL4061842883028
HPA023048-100UL4061836316853