T0577
D-δ-Tocotrienol
from rice, ≥65% (GC)
Synonim(y):
(R-(E,E))-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rice
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
≥65% (GC)
kolor
yellow to orange
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C27H40O2/c1-20(2)10-7-11-21(3)12-8-13-22(4)14-9-16-27(6)17-15-24-19-25(28)18-23(5)26(24)29-27/h10,12,14,18-19,28H,7-9,11,13,15-17H2,1-6H3/b21-12+,22-14+/t27-/m1/s1
Klucz InChI
ODADKLYLWWCHNB-LDYBVBFYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?