Kluczowe dokumenty
SRP8007
Sigma-Aldrich
DLK2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
C1QTNF3, Epidermal growth factor-like protein 9, Protein delta homolog 2 (DLK-2)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
~70 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
≥0.2 mg/mL
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
clear
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DLK2(65989)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DLK2 reguluje adipogenezę.
Postać fizyczna
Roztwór w PBS.
Inne uwagi
Peptyd sygnałowy i zewnątrzkomórkowa domena ludzkiej DLK2 (aa 1-306) są połączone na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)