Kluczowe dokumenty
H5791
Hepatocyte Growth Factor human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
HGF, Hepatopoietin A, Scatter Factor
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hepatocyte Growth Factor human, HGF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≤20 ng/mL EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
monomer 70 kDa (glycosylated)
opakowanie
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1 EU/mg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HGF(3082)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Odkryj naszą kolekcję pierwotnych ludzkich komórek śródbłonka zatok wątrobowych, protokół rozmrażania, umieszczania na płytkach i hodowli HHSEC oraz przepis na naszą formułę pożywki podtrzymującej HHSEC.