Kluczowe dokumenty
HPA001915
Sigma-Aldrich
Anti-TOP1MT antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DNA topoisomerase I, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit, Anti-TOP1mt antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GYCILDGHQEKIGNFKIEPPGLFRGRGDHPKMGMLKRRITPEDVVINCSRDSKIPEPPAGHQWKEVRSDNTVTWLAAWTESVQNSIKYIMLNPCSKLKGETAWQKFETARRLRGFVDEIRSQYRADWKSREMKTRQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOP1MT(116447)
Powiązane kategorie
Immunogen
DNA topoisomerase I, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TOP1MT (topoizomeraza (DNA) I, mitochondrialna) koduje topoizomerazę typu IB. Na N-końcowym końcu zawiera sekwencję lokalizacji mitochondrialnej zamiast sygnału lokalizacji jądrowej, dlatego nazywany jest TOP1MT. W obecności dwuwartościowego metalu (Ca2+ lub Mg2+) i zasadowego pH wykazuje optymalną aktywność w kilku procesach metabolicznych DNA. Jest zasadniczo wymagana do splątania nici DNA, zagęszczenia chromatyny i dekatenacji DNA podczas replikacji i rekombinacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85136
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefan Sobek et al.
Experimental gerontology, 56, 135-141 (2014-01-21)
DNA topoisomerases pass DNA strands through each other, a function essential for all DNA metabolic processes that create supercoils or entanglements of DNA. Topoisomerases play an ambivalent role in nuclear genome maintenance: Deficiency compromises gene transcription, replication and chromosome segregation
H Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(19), 10608-10613 (2001-08-30)
Tension generated in the circular mitochondrial genome during replication and transcription points to the need for mtDNA topoisomerase activity. Here we report a 601-aa polypeptide highly homologous to nuclear topoisomerase I. The N-terminal domain of this novel topoisomerase contains a
Hongliang Zhang et al.
Biochimie, 89(4), 474-481 (2006-12-13)
Mitochondria are the only organelles containing metabolically active DNA besides nuclei. By analogy with the nuclear topoisomerases, mitochondrial topoisomerase activities are probably critical for maintaining the topology of mitochondrial DNA during replication, transcription, and repair. Mitochondrial diseases include a wide